Key Documents
638323
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylbenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
154.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
solid
mp
168-172 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)