주요 문서
637440
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-L-arabinofuranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O9
CAS Number:
Molecular Weight:
318.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m0/s1
InChI key
IHNHAHWGVLXCCI-WUHRBBMRSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)