문서
636983
Sigma-Aldrich
2,5-Didodecyl-1,4-di-1-propynylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H58
CAS Number:
Molecular Weight:
490.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
mp
66-70 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1cc(C#CC)c(CCCCCCCCCCCC)cc1C#CC
InChI
1S/C36H58/c1-5-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-35-31-34(28-8-4)36(32-33(35)27-7-3)30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-6-2/h31-32H,5-6,9-26,29-30H2,1-4H3
InChI key
QCWGPRMXEPJPFN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable