주요 문서
636460
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-di-1-propynylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H30
CAS Number:
Molecular Weight:
318.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
224-228 °C (lit.)
SMILES string
CC#Cc1cc(C2CCCCC2)c(cc1C3CCCCC3)C#CC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)