문서
636193
Sigma-Aldrich
Cyanoethylhydrazine
97%
동의어(들):
3-Hydrazinopropionitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCH2CH2NHNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
85.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4776
bp
76-79 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NNCCC#N
InChI
1S/C3H7N3/c4-2-1-3-6-5/h6H,1,3,5H2
InChI key
VIHRIIARIFUQLC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.0 °F
Flash Point (°C)
108.9 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter