문서
635952
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminophenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-5-4-6-9(13)7-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
InChI key
HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves