주요 문서
635650
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4ICH2ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
362.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
0.5 M in THF
불순물
1-3% inorganic chloride and iodide
density
1.025 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6I.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CYLNVPVVESOXDT-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)