Merck
635340
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 2 solution
10 wt. % in methanol
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=2);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]16
Molecular Weight:
4260.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
농도
10 wt. % in methanol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Contains 16 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
The tris(hydroxymethyl)amido surface is an amplified neutral surface based on the trifunctional alcohol (tris hydroxyyl methylamine). This material offers a more densely alcohol functionalized particle. The neutral alcohol surface groups will be useful where more neutral pH conditions are necessary.
법적 정보
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)