주요 문서
635170
Sigma-Aldrich
JandaJel-4-methylaminopyridine
50-100 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
교차
1 % cross-linked
라벨링 범위
1.5 mmol/g N loading
입자 크기
50-100 mesh
SMILES string
CNc1ccncc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
InChI key
LSCYTCMNCWMCQE-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)