주요 문서
634905
Sigma-Aldrich
4′-Ethoxy-2′-hydroxy-3′-methylacetophenone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2OC6H2(CH3)(OH)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
50-54 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CCOc1ccc(C(C)=O)c(O)c1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-14-10-6-5-9(8(3)12)11(13)7(10)2/h5-6,13H,4H2,1-3H3
InChI key
JZJNFRYRYWLJBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)