주요 문서
634891
Sigma-Aldrich
Strontium lanthanum aluminate
single crystal substrate, <001>, 99.99% trace metals basis
동의어(들):
Strontium lanthanum aluminum oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SrLaAlO4
CAS Number:
Molecular Weight:
317.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
설명
single side polished
분석
99.99% trace metals basis
유전 상수
16.8
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: lanthanum
크기
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
mp
1650 °C (lit.)
density
5.92 g/mL at 25 °C (lit.)
반도체 특성
<001>
SMILES string
O1[Sr]O[La]2O[Al]1O2
InChI
1S/Al.La.4O.Sr
InChI key
QOBCMFRTIKRXKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Excellent substrate for high temperature superconductor thin films.
물리적 형태
tetragonal (a = 3.756 Å, = 12.63 Å)
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Navjot Kaur et al.
Neuron, 107(6), 1197-1211 (2020-07-25)
Neural stem cells directly or indirectly generate all neurons and macroglial cells and guide migrating neurons by using a palisade-like scaffold made of their radial fibers. Here, we describe an unexpected role for the radial fiber scaffold in directing corticospinal