Key Documents
634824
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzoyl chloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClOS
CAS Number:
Molecular Weight:
186.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
solid
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
MIEJPWILCQAQKT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)