주요 문서
634654
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylthioacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4SC(O)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
231.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrOS/c1-6(10)11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3
InChI key
ZILDXZXTWVSRDE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)