주요 문서
634301
Sigma-Aldrich
Copper aluminum oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
동의어(들):
Copper aluminate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CuAl2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
181.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
98.5% trace metals basis
형태
nanopowder
입자 크기
<100 nm (BET)
<50 nm (XRD)
SMILES string
[Cu++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)