문서
634050
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indole
97%
동의어(들):
5-Bromo-1-TBDMS-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20BrNSi
CAS Number:
Molecular Weight:
310.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.574
bp
158 °C/0.10 mmHg
density
1.224 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
InChI key
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable