주요 문서
633976
Sigma-Aldrich
Nickel chromium oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.6% trace metals basis
동의어(들):
Nickel chromite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NiCr2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
226.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.6% trace metals basis
양식
nanopowder
입자 크기
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
SMILES string
[Ni++].[O-][Cr]=O.[O-][Cr]=O
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)