주요 문서
633585
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1-butene
97%
동의어(들):
1-Bromo-2-(3-methyl-3-butenyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13Br
CAS Number:
Molecular Weight:
225.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5430 (lit.)
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)CCc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13Br/c1-9(2)7-8-10-5-3-4-6-11(10)12/h3-6H,1,7-8H2,2H3
InChI key
AYBPGVKOKLIVNY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)