주요 문서
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylthiophene
97%
동의어(들):
1-(4-Methyl-2-thienyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8OS
CAS Number:
Molecular Weight:
140.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
density
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)