주요 문서
632996
Sigma-Aldrich
6-Chloropyran-2H-one
97%
동의어(들):
6-Chloropyran-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
130.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5560 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
density
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI key
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)