주요 문서
632848
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-nitropyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
199-203 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
InChI key
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)