문서
631345
Sigma-Aldrich
4′-Chloro-2-phenylacetophenone
97%
동의어(들):
4-Chlorodeoxybenzoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H11ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
230.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
103-107 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI key
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves