주요 문서
631132
Sigma-Aldrich
3-Methyl-N-methylbenzylamine
97%
동의어(들):
(3-Methylbenzyl)methylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
135.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI key
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bryce J Marquis et al.
Chromatographia, 80(12), 1723-1732 (2017-12-08)
Small molecules containing carboxylic acid functional groups are ubiquitous throughout biology, playing vital roles in biological chemistry ranging from energy metabolism to cellular signaling. This paper describes a new derivatization reagent, 4-bromo-