주요 문서
631035
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-N-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OC6H4NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.6040 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c1-15-13-7-9-14(10-8-13)16-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI key
BCSUDKSCMABXKY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)