주요 문서
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
InChI key
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)