Key Documents
630713
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzoxazin-2-yl-acetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
207.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC1Oc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C10H9NO4/c12-9(13)5-8-10(14)11-6-3-1-2-4-7(6)15-8/h1-4,8H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
GBWCBWJRILQTBI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)