Key Documents
630489
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoro-2-(2-indolinylmethyl)acrylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H11F2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
239.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES string
OC(=O)C(\CC1Cc2ccccc2N1)=C(/F)F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)