Key Documents
617199
Sigma-Aldrich
Sodium benzoate-3,4,5-d3
98 atom % D
동의어(들):
Benzoic acid-3,4,5-d3 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D3H2NaO2
CAS Number:
Molecular Weight:
147.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
형태
solid
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[Na+].[2H]c1cc(cc([2H])c1[2H])C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D;
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-KADUPEOVSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
249.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
121 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)