주요 문서
616923
Methyl-d3-triphenylphosphonium iodide
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3P(C6H5)3I
CAS Number:
Molecular Weight:
407.24
MDL number:
동위원소 순도
98 atom % D
mp
186-188 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[I-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI key
JNMIXMFEVJHFNY-NIIDSAIPSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)