주요 문서
61642
Sigma-Aldrich
Butyl dodecanoate
≥99.0% (GC)
동의어(들):
Butyl laurate, Lauric acid butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
256.42
Beilstein:
1776360
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)