주요 문서
615439
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triethoxysilane
99 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
Triethoxy(methyl-d3)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3Si(OC2H5)3
Molecular Weight:
181.32
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
99 atom % D
분석
97% (CP)
bp
141-143 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)C([2H])([2H])[2H]
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)