문서
614092
Sigma-Aldrich
Dimethenamid-d3
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Dimethenamid-d3(4-methyl-d3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D3H15ClNO2S
Molecular Weight:
278.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
형식
neat
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1csc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3/i1D3
InChI key
JLYFCTQDENRSOL-FIBGUPNXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable