주요 문서
61336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
≥98.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.58
Beilstein:
880035
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0%
형태
solid
mp
100-105 °C
SMILES string
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
InChI key
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)