Key Documents
606464
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5O)213CO
Molecular Weight:
215.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
bp
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
O=[13C](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
InChI key
ROORDVPLFPIABK-KCKQSJSWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)