문서
604062
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(Boc)amino-2,2-dimethylpropionate-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Boc-HNCH2C(CH3)213CO2CH3
Molecular Weight:
232.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
질량 이동
M+1
SMILES string
CO[13C](=O)C(C)(C)CNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-7-11(4,5)8(13)15-6/h7H2,1-6H3,(H,12,14)/i8+1
InChI key
FUDZEIOVTBDUSB-VJJZLTLGSA-N