주요 문서
603406
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Carbonic-13C dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13COCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
질량 이동
M+1
SMILES string
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
InChI key
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)