Key Documents
60323
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxostannate
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2Sn(OH)6
CAS Number:
Molecular Weight:
298.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0%
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)