주요 문서
597147
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1-indanone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
InChI key
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)