Key Documents
597104
Sigma-Aldrich
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidine-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
동의어(들):
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H915N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 15N
분석
97% (CP)
형태
solid
mp
94-96 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
InChI key
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)