주요 문서
597074
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-propoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(OCH2CH2CH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
56-60 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1c(Br)cccc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-6-14-9-7(10(12)13)4-3-5-8(9)11/h3-5,12-13H,2,6H2,1H3
InChI key
QILIDAIRUWTFHF-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)