주요 문서
596299
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
InChI key
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)