주요 문서
596159
Sigma-Aldrich
4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]benzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CSi(CH3)2OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
236.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5110 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C13H20O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-12-8-6-11(10-14)7-9-12/h6-10H,1-5H3
InChI key
XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)