주요 문서
596124
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-trimethylsiloxy-2-butynoate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCOC≡CCH2OSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
200.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4390 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C#CCO[Si](C)(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)