์ถ์ฒ ์ ํ
๋ถ์
98%
refractive index
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
218-219 ยฐC (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI key
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
188.6 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
87 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.