Key Documents
595926
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid
97%
동의어(들):
3-Methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
166-170 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
InChI key
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)