주요 문서
595616
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-3-chlorophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OC6H3(Cl)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
188-193 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-8-11(14(16)17)6-7-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16-17H,9H2
InChI key
AYSMMNDQVZAXQY-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)