주요 문서
595322
Sigma-Aldrich
Hexaphenylditin(IV)
97%
동의어(들):
Hexaphenyldistannane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3Sn]2
CAS Number:
Molecular Weight:
700.04
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: tin
mp
233-237 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)[Sn](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/6C6H5.2Sn/c6*1-2-4-6-5-3-1;;/h6*1-5H;;
InChI key
UAPQJVJCJITJET-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)