주요 문서
595160
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-2-methylbenzoxazolium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20INO
CAS Number:
Molecular Weight:
345.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CCCCCC[n+]1c(C)oc2ccccc12
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)