594881
2,6-Dimethylphenyl isocyanide
96%
๋์์ด(๋ค):
vic.-m-Xylyl isocyanide
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
๋ถ์
96%
mp
72-76 ยฐC
SMILES string
Cc1cccc(C)c1[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9N/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-2H3
InChI key
DNJLFZHMJDSJFN-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
๊ต์ฒด๋จ
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํฉํ ๋ฒ์ ์ ์ฐพ์ ์ ์์ผ์ ๊ฐ์?
ํน์ ๋ฒ์ ์ด ํ์ํ ๊ฒฝ์ฐ ๋กํธ ๋ฒํธ๋ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ก ํน์ ์ธ์ฆ์๋ฅผ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.