주요 문서
593850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylboronic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12BBrO2
Molecular Weight:
242.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
InChI key
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)