주요 문서
593621
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
동의어(들):
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(F)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
144-149 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C6H5BBrFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
IGBDPRKNAFOOGY-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhyride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)